Merck
ENAH04257B05
Enamine
acetic acid; tert-butyl N-(2-carbamimidoylethyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3,3-diaminoallyl)carbamate acetate
Inchi Code
1S/C8H17N3O2.C2H4O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-4-6(9)10;1-2(3)4/h4H,5,9-10H2,1-3H3,(H,11,12);1H3,(H,3,4)
Clave InChI
HZPCVCNQLORXOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663117
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663117
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)