Merck
ENAH04257A7F
Enamine
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-one
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7-2-5-10-6-8(7)3-1-4-8/h1-6H2
Clave InChI
FSHFLWMQAYBKHR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662330
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662330
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)