Merck
ENAH04257A7C
Enamine
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.21
Número MDL:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.5]nonan-9-amine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-7-2-5-10-6-8(7)3-1-4-8/h7H,1-6,9H2
Clave InChI
OKKSVCPRNITCFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)