Merck
ENAH04257A6E
Enamine
1-[(2,4-difluorophenyl)methyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.66
Número MDL:
mp
114-115
Iupac Name
1-(2,4-difluorobenzyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2N.ClH/c11-8-2-1-7(9(12)5-8)6-10(13)3-4-10;/h1-2,5H,3-4,6,13H2;1H
Clave InChI
CXLPMPSAUKKFTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661112
Melting Point
114-115
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661112
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)