Merck
ENAH04257A58
Enamine
2-(4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.12
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c8-3-4-11-5-7(9-10-11)6-1-2-6;;/h5-6H,1-4,8H2;2*1H
Clave InChI
JZMASEMPQILDBS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661024
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1661024
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)