Merck
ENAH04257895
Enamine
2-(methylamino)benzohydrazide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(methylamino)benzohydrazide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O.2ClH/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8(12)11-9;;/h2-5,10H,9H2,1H3,(H,11,12);2*1H
Clave InChI
AFZOIXAJKUTEAO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657507
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1657507
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)