ENAH0424C2D6
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c11-5-7-4-10(9-8-7)3-6-1-2-6/h4-6H,1-3H2
Clave InChI
WTAHRLIIUOQEIN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609121
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)