ENAH0424BD0A
Enamine
bis(2-chloroethyl) {2-[bis(2-chloroethoxy)phosphoryl]ethyl}phosphonate
About This Item
Iupac Name
tetrakis(2-chloroethyl) ethane-1,2-diylbis(phosphonate)
Inchi Code
1S/C10H20Cl4O6P2/c11-1-5-17-21(15,18-6-2-12)9-10-22(16,19-7-3-13)20-8-4-14/h1-10H2
Clave InChI
VWJDSSUIIRFVFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608708
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)