Merck
ENAH0424BCC7
Enamine
3-chloro-5-methanesulfonyl-1,2,4-thiadiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.65
MDL number:
mp
82-83
Iupac Name
3-chloro-5-(methylsulfonyl)-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C3H3ClN2O2S2/c1-10(7,8)3-5-2(4)6-9-3/h1H3
InChI key
WBPVFCDFJCXDPE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440140
Melting Point
82-83
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440140
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)