ENAH0424BCB8
Enamine
3-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11-8(9(12)13)5-7(10-11)6-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
NIDZRYJEUFEWBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440125
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)