ENAH0424BC7C
Enamine
3-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]prop-2-yn-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]-2-propyn-1-ol
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-14-8-9-15-12-6-2-4-11(10-12)5-3-7-13/h2,4,6,10,13H,7-9H2,1H3
Clave InChI
LKUSMCRRHNBHAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1301375
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)