Merck
ENAH0424BC5A
Enamine
tert-butyl 4,4-difluoro-5-oxoazepane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4,4-difluoro-5-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17F2NO3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-4-8(15)11(12,13)5-7-14/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
DURQGKASLNPXKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1431236
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1431236
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)