Merck
ENAH0424BBC4
Enamine
methyl hexahydro-2H-cyclopenta[d][1,2]oxazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.2
MDL number:
Iupac Name
methyl hexahydro-2H-cyclopenta[d]isoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-11-8(10)7-5-3-2-4-6(5)12-9-7/h5-7,9H,2-4H2,1H3
InChI key
XBBSPRCTYYRCPN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600353
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600353
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)