Merck
ENAH0424BB94
Enamine
2-(3-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.7
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(3-methoxyphenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11)8-5-4-6-9(7-8)12-3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
Inchi Key
VDCLGQNCJHACKP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428801
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428801
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)