Merck
ENAH0424BABC
Enamine
3-[(methylsulfanyl)methyl]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-((methylthio)methyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NS/c1-9-6-7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
DMBKVOYJOGETRJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448656
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448656
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)