ENAH0424B95B
Enamine
4,4-difluorocyclohexane-1-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(4,4-difluorocyclohexylidene)methanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F2N2.ClH/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11;/h1-4,10-11H2;1H
Clave InChI
VPWVOBQZBYUERE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428790
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)