Merck
ENAH0424B82A
Enamine
2-cyclohexyl-2-(2-methylphenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
cyclohexyl(2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H20O2/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15(16)17)12-8-3-2-4-9-12/h5-7,10,12,14H,2-4,8-9H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
UVMFKMMLDQDRFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273318
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)