Merck
ENAH0424B59C
Enamine
4,6-dihydroxybenzene-1,3-dicarbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,6-dihydroxyisophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2O2/c9-3-5-1-6(4-10)8(12)2-7(5)11/h1-2,11-12H
Clave InChI
FPRQCDXOTPOQES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861907
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861907
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)