Merck
ENAH0424B54D
Enamine
5-fluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
386.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-fluoro-2-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN.3C4H9.Sn/c6-5-2-1-3-7-4-5;3*1-3-4-2;/h1-2,4H;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
DDODSCAEMGSLPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794532
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794532
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)