Merck
ENAH0424B517
Enamine
5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.15
Número MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3F4NO2S/c7-6(8,9)4-1-5(3-11-2-4)14(10,12)13/h1-3H
Clave InChI
YAQMZGFTGYYRTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178063
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178063
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)