Merck
ENAH0424B48B
Enamine
lithium(1+) ion 3-fluoro-5-methoxypyridine-4-sulfinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.12
Número MDL:
Iupac Name
lithium 3-fluoro-5-methoxypyridine-4-sulfinate
Inchi Code
1S/C6H6FNO3S.Li/c1-11-5-3-8-2-4(7)6(5)12(9)10;/h2-3H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
REDMOTIHLKXKQE-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-753323
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-753323
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)