ENAH0424ABFB
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethyl)morpholine
About This Item
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H10F3NO/c7-6(8,9)3-5-4-11-2-1-10-5/h5,10H,1-4H2
Clave InChI
FFPWJEVAPQZFFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119390
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119390
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)