ENAH03BC291D
Enamine
rac-[(2R)-2-methyl(1-1C)cyclopropyl]methanesulfonyl fluoride
About This Item
Iupac Name
(2-methylcyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H9FO2S/c1-4-2-5(4)3-9(6,7)8/h4-5H,2-3H2,1H3
Clave InChI
ULOQXZFLXHSCIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1450727
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)