Merck
ENAH03BB6F6C
Enamine
3-methyl-4-(3-methylphenyl)azetidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-4-(m-tolyl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11(13)12-10/h3-6,8,10H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
NDTXGGASGFQNBE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1278358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1278358
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)