Merck
ENAH03BB4E16
Enamine
N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.28
Número MDL:
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]propanamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O3S2/c1-2-3(10)7-4-8-9-5(13-4)14(6,11)12/h2H2,1H3,(H2,6,11,12)(H,7,8,10)
Clave InChI
PCBBBQKRWNGNDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272140
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1272140
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)