Merck
ENAH03BB418F
Enamine
5-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-4-9-7(3-1)5-8-6-7;/h8H,1-6H2;1H
Clave InChI
DDWMNEUKQTTZCL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268213
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268213
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)