ENAH03BB3871
Enamine
4-bromo-5-methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
About This Item
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-4-2-3-5-7(6(4)8)10-11-9-5/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
LZNYAFJZUBDGSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266416
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)