ENAH03BB35AA
Enamine
(2E)-3-(pyrimidin-4-yl)prop-2-enoic acid
About This Item
Peso molecular:
150.14
Número MDL:
Iupac Name
(2E)-3-(4-pyrimidinyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O2/c10-7(11)2-1-6-3-4-8-5-9-6/h1-5H,(H,10,11)/b2-1+
Clave InChI
PPMHSAQFDNOZAL-OWOJBTEDSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370687
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370687
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)