Merck
ENAH03BB3200
Enamine
2-hydroxy-2-(1-hydroxycyclobutyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
hydroxy(1-hydroxycyclobutyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10O4/c7-4(5(8)9)6(10)2-1-3-6/h4,7,10H,1-3H2,(H,8,9)
InChI key
KNBCZPQLRVXXCE-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073320
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073320
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)