Merck
ENAH03BB301A
Enamine
3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
30-34
Iupac Name
3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-4(7)6(2,3)5(8)9/h4,7H,1-3H3,(H,8,9)
Clave InChI
RVWQQCKPTVZHJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146738
Melting Point
30-34
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146738
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)