Merck
ENAH03A1E362
Enamine
[2-(1-bromocyclopropyl)ethynyl]trimethylsilane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.18
Número MDL:
Iupac Name
((1-bromocyclopropyl)ethynyl)trimethylsilane
Inchi Code
1S/C8H13BrSi/c1-10(2,3)7-6-8(9)4-5-8/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
MGBBZXIRFJKWFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861959
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861959
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)