Merck
ENAH03A1DE7D
Enamine
1-(4-cyclopropyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(4-cyclopropyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c1-4(10)7-6(5-2-3-5)8-9-11-7/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
ODWAEPCZHFUILH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843163
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)