Merck
ENAH03A1C9B6
Enamine
(2E)-3-{4-[(4-tert-butylphenyl)methoxy]-3-ethoxyphenyl}prop-2-enoic acid
About This Item
Peso molecular:
354.45
Número MDL:
Iupac Name
(2E)-3-{4-[(4-tert-butylbenzyl)oxy]-3-ethoxyphenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C22H26O4/c1-5-25-20-14-16(9-13-21(23)24)8-12-19(20)26-15-17-6-10-18(11-7-17)22(2,3)4/h6-14H,5,15H2,1-4H3,(H,23,24)/b13-9+
Clave InChI
KCIZJZMPDKEYJR-UKTHLTGXSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833006
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-833006
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)