Merck
ENAH03A1C4A4
Enamine
9-hydroxy-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-6-one; trifluoroacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.21
Número MDL:
Iupac Name
9-hydroxy-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-6-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H12N2O2.C2HF3O2/c10-5-2-9-6(11)1-7(5)3-8-4-7;3-2(4,5)1(6)7/h5,8,10H,1-4H2,(H,9,11);(H,6,7)
Clave InChI
SSOLHUUUKZNMQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-821316
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-821316
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)