Merck
ENAH03A1C480
Enamine
7-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3
Clave InChI
QXBSOZVQPKHCHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818817
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818817
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)