Merck
ENAH03A1C372
Enamine
1-ethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-5-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.26
Número MDL:
Iupac Name
1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-5H-benzo[b]azepin-5-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-2-13-9-5-8-12(14)10-6-3-4-7-11(10)13/h3-4,6-7H,2,5,8-9H2,1H3
Clave InChI
QPPVJNTYIVJYLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814246
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814246
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)