Merck
ENAH03A1C355
Enamine
2-amino-4-methylquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.21
Número MDL:
mp
313-315
Iupac Name
2-amino-4-methyl-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c1-7-8-4-2-3-5-10(8)14-11(13)9(7)6-12/h2-5H,1H3,(H2,13,14)
Clave InChI
DXXUIIMDJKUSES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814135
Melting Point
313-315
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814135
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)