Merck
ENAH03A1C313
Enamine
6-oxaspiro[2.5]octane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.68
Número MDL:
Iupac Name
6-oxaspiro[2.5]octane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H11ClO3S/c8-12(9,10)6-5-7(6)1-3-11-4-2-7/h6H,1-5H2
Clave InChI
BFPHREWOMXMOFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816368
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816368
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)