Merck
ENAH03A1C2F7
Enamine
N-(cyclohexylmethyl)aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.76
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
227-228
Iupac Name
N-(cyclohexylmethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N.ClH/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;/h2,5-6,9-10,12,14H,1,3-4,7-8,11H2;1H
Clave InChI
RYNVEMCWJCLROP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814394
Melting Point
227-228
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814394
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)