Merck
ENAH03A1B730
Enamine
7-cyclopropyl-1,4-oxazepane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-cyclopropyl-1,4-oxazepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-7(1)8-3-4-9-5-6-10-8;/h7-9H,1-6H2;1H
Clave InChI
VJFUZEYTQSGPEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781727
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781727
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)