Merck
ENAH03A1B72F
Enamine
3-(phenoxymethyl)aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.71
Número MDL:
mp
143-146
Iupac Name
3-(phenoxymethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-4-5-11(9-12)10-15-13-7-2-1-3-8-13;/h1-9H,10,14H2;1H
Clave InChI
WLAZNPAWGOJNRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781726
Melting Point
143-146
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-781726
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)