Merck
ENAH03A1A88D
Enamine
1-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
142-143
Iupac Name
1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)10-6(7(11)12)4-5-9-10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
RTXVZAHZRXZHJJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761628
Melting Point
142-143
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761628
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)