ENAH03A1A602
Enamine
6-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-imine
About This Item
Iupac Name
6-fluoroisobenzofuran-1(3H)-imine
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6/h1-3,10H,4H2
Clave InChI
UEMCLWMGKXGYQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762583
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)