Merck
ENAH03A1A0EB
Enamine
[1-methyl(1,4-1C2)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-6-2-7(3-6,4-8)5-9-6/h8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
AXBPIDGDOIYMBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701312
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701312
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)