Merck
ENAH03A198CC
Enamine
3-(2-methyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.67
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N5.ClH/c1-12-10-7(9-11-12)6-3-2-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
QNVAOPQYMSIGDU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1194327
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1194327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)