ENAH03A195DF
Enamine
rac-tert-butyl (1R,4S)-2-(aminomethyl)(2-1C)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-4-5-10(14)8(6-9)7-13/h8-10H,4-7,13H2,1-3H3
Clave InChI
AUKSRRQPPIBRQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178891
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)