Merck
ENAH03A18EED
Enamine
4,5-dichloro-2,3-dihydro-1H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.06
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
54-61
Iupac Name
4,5-dichloroindoline
Inchi Code
1S/C8H7Cl2N/c9-6-1-2-7-5(8(6)10)3-4-11-7/h1-2,11H,3-4H2
InChI key
KOKCBQMIPIZDIU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178090
Melting Point
54-61
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178090
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)