Merck
ENAH03A180BD
Enamine
8-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.73
Número MDL:
Iupac Name
8-methoxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-8-6-9-4-3-5-11(14-2)12(9)10(13)7-8;/h3-5,8,10H,6-7,13H2,1-2H3;1H
Clave InChI
RSGQIGGDCUXETH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168268
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168268
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)