Merck
ENAH03A17AC4
Enamine
5-chloro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-chlorobenzofuran-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-8-3-6-1-2-12-9(6)7(4-8)5-11/h1-5H
Clave InChI
NJJWPXGZSZTJSL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165287
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)