Merck
ENAH03A103BA
Enamine
(1-methoxycyclooctyl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-methoxycyclooctyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21NO/c1-12-10(9-11)7-5-3-2-4-6-8-10/h2-9,11H2,1H3
Clave InChI
BOXHPWUTUFLAIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143795
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1143795
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)